Learn More
3,4-Dihydro-3-oxopyrazin-2-carboxamid (Defluorofavipiravir), Mikromol
Artikelnummer. 30463602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30463602 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463602 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3892.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3,4-Dihydro-3-oxopyrazin-2-carboxamid (Defluorofavipiravir), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
CAS 55321-99-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5H5N3O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-Hydroxypyrazinamide, 3,4-Dihydro-3-oxo-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES NC(=O)C1=NC=CNC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
Menge 25 mg