Learn More
3,4-Dihydro-3,3-Dimethylisochinolin, TRC
Artikelnummer. 30005400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005400 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005400 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45072025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28460-55-1
Summenformel C11H13N
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
Synonym 3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-isoquinoline
IUPAC-Name 3,3-Dimethyl-4H-Isoquinolin
SMILES CC1(C)Cc2ccccc2C=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-3,3-dimethylisoquinoline
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H13N/c1-11(2)7-9-5-3-4-6-10(9)8-12-11/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Formelmasse 159.1048