Learn More
3,4-Dihydro-2H-Pyrido[3,2-b][1,4]Oxazin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 136.15 |
Reinheit (%) | 97% |