Learn More
3,4-Dihydro-2H-Chromen-3-Ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10417432
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
76727-28-1
C10H12O2
164.204
MFCD04972641
UPDSWAQIQZFOLF-UHFFFAOYSA-N
2795460
3,4-Dihydro-1H-Chromen-3-Ylmethanol
C1C(COC2=CC=CC=C21)CO
76727-28-1
C10H12O2
164.204
MFCD04972641
UPDSWAQIQZFOLF-UHFFFAOYSA-N
2795460
3,4-Dihydro-1H-Chromen-3-Ylmethanol
C1C(COC2=CC=CC=C21)CO
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydro-2H-chromen-3-ylmethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym chroman-3-ylmethanol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-ylmethanol, 3-hydroxymethylchroman, chroman-3-yl-methanol, chroman-3-ylmethan-1-ol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran 3-methanol, 2h-1-benzopyran-3-methanol,3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-methanol, 3,4-dihydro
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 97%