Learn More
3,4-Dihydro-2 H-1,5 -Benzodioxepin-7-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10252492
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
20825-89-2
C10H10O4
194.186
MFCD00276310
MQSSBVLREFSMDP-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-carboxylic acid, acmc-1crio, 7-carboxy-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid,3,4-dihydro
2776383
3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-Carbonsäure
C1COC2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)OC1
20825-89-2
C10H10O4
194.186
MFCD00276310
MQSSBVLREFSMDP-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-carboxylic acid, acmc-1crio, 7-carboxy-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid,3,4-dihydro
2776383
3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-Carbonsäure
C1COC2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)OC1
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine-7-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 97%