Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-Carbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510111
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
67869-90-3
C10H10O3
178.187
LCSVYSVGXQQHSI-UHFFFAOYSA-N
2776388
3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-Carboxaldehyd
C1COC2=C(C=C(C=C2)C=O)OC1
67869-90-3
C10H10O3
178.187
LCSVYSVGXQQHSI-UHFFFAOYSA-N
2776388
3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-Carboxaldehyd
C1COC2=C(C=C(C=C2)C=O)OC1
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine-7-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepane-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyd
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 95%