Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Hochlöslich in Ethanol, Aceton.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine |
| Schmelzpunkt | 79°bis 81 °C |
| Siedepunkt | 123°C to 128°C (0.2 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-amine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine,3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylamine, maybridge1_002016, acmc-1c5sw, buttpark 12115-34, 3,4-trimethylenedioxyaniline, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 3, 4-dihydro-7-amino-2h-benzo b 1,4 dioxepine |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. High soluble in ethanol,acetone. |
| Formelmasse | 165.19 |
| Reinheit (%) | 98% |