Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-6-methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10532842 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10292582 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532842 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00413CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 499770-91-1
Summenformel C10H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
MDL-Nummer MFCD04972615
InChI-Schlüssel ZXJOKQNPRXXPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-ylmethylamine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-6-yl methanamine, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-yl methanamine, 2h-1,5-benzodioxepin-6-methanamine,3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-yl methanamine, vxu
PubChem CID 2794995
SMILES NCC1=C2OCCCOC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-6-ylmethylamine hydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 1-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-6-yl)methanamin
Formelmasse 215.68
Reinheit (%) 97%