Learn More
3,4-Dihydro-2(1H)-chinolinon, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 398010100
Additional Details : CAS : 553-03-7 Gewicht : 0.06000kg
Menge 10g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10423474
  • 177.00 CHF / 10 Gramm
Verfügbar ab
02-02-2021
Chemische Identifikatoren
553-03-7
147.18
TZOYXRMEFDYWDQ-UHFFFAOYSA-N
64796
C1CC(=O)NC2=CC=CC=C21
C9H9NO
MFCD00016722
3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, hydrocarbostyril, 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 3,4-dihydrocarbostyril, 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, dihydro-quinolinone, 3,4-dihydro-2-quinolinol, o-aminohydrocinnamic acid lactam, unii-2ckg6tx32f
3,4-Dihydro-1H-Chinolin-2-on
Spezifikation
3, 4-Dihydro-2(1H)-quinolinone
Glasflasche
165.0°C to 167.0°C
553-03-7
100.0
C9H9NO
15, 4817
TZOYXRMEFDYWDQ-UHFFFAOYSA-N
3,4-Dihydro-1H-Chinolin-2-on
64796
Kristallpulver
Authentic
Weiß
10g
97.5
97.5% min. (HPLC)
MFCD00016722
3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, hydrocarbostyril, 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 3,4-dihydrocarbostyril, 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, dihydro-quinolinone, 3,4-dihydro-2-quinolinol, o-aminohydrocinnamic acid lactam, unii-2ckg6tx32f
C1CC(=O)NC2=CC=CC=C21
147.18
147.18
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydro-2(1H)-quinolinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation