Learn More
3,4-Difluorophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10207280 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10207280 1 g Glasflasche -
10551734 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10207280 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 311640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 658-93-5
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
MDL-Nummer MFCD00010002
InChI-Schlüssel YCAKYFIYUHHCKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorophenylacetic acid, 2-3,4-difluorophenyl acetic acid, 3,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-difluoro, 3,4-difluorobenzeneacetic acid, 3,4-difluorophenylaceticacid, pubchem4154, acmc-209nst, ksc355a2l, rarechem al bo 0250
PubChem CID 69571
IUPAC-Name 2-(3,4-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Difluorophenylacetic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 47°C to 51°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2F6H3CH2COOH
Menge 1 g
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Needles