Learn More
3,4-Difluorphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11407917 5 g 5 Gramm
11497907 1 g 1 Gramm
11389529 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16584.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 658-93-5 | Molecular Formula: C8H6F2O2 | Molecular Weight: 172.131 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 658-93-5
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
MDL-Nummer MFCD00010002
InChI-Schlüssel YCAKYFIYUHHCKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorophenylacetic acid, 2-3,4-difluorophenyl acetic acid, 3,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-difluoro, 3,4-difluorobenzeneacetic acid, 3,4-difluorophenylaceticacid, pubchem4154, acmc-209nst, ksc355a2l, rarechem al bo 0250
PubChem CID 69571
IUPAC-Name 2-(3,4-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 2577768
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 98%