Learn More
3,4-Difluoriodbenzol, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10338610 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
25 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10338610 25 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10338610 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 233180250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Difluoroiodobenzene
Namenshinweis 99%
CAS 64248-58-4
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.9900g/mL
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H3F2I
Strukturformel IC6H3F2
Brechungsindex 1.5570 to 1.559
MDL-Nummer MFCD00044630
Menge 25g
Relative Dichte 1.99
Synonym 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
InChI-Schlüssel KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C=C(I)C=C1
IUPAC-Name 1,2-difluoro-4-iodobenzene
Molekulargewicht (g/mol) 239.99
PubChem CID 2724444
Formelmasse 239.99
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Difluoroiodobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.