Learn More
3,4-Difluorbenzylzinkbromid,0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15495325 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15495325 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58167.AD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
3,4-Difluorbenzylzinkbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säurechloriden. Unter trockenen und inerten Bedingungen lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorobenzylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-34-0
Dichte 0.98
Summenformel C7H5BrF2Zn
MDL-Nummer MFCD01311420
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym zinc 2+ ion 3,4-difluorophenyl methanide bromide
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel NXKQWSPHMLPJIC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC(=C(C=C1)F)F.[Zn+2].[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 272.398
PubChem CID 57371133
Formelmasse 272.4