Learn More
3,4-Difluorbenzylamin, 95 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 311530010
Additional Details : CAS : 72235-53-1 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
72235-53-1 | |
143.14 | |
PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N | |
123572 | |
C1=CC(=C(C=C1CN)F)F |
C7H7F2N | |
MFCD00010145 | |
3,4-difluorobenzylamine, 3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 3,4-difluoro, 1-3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorophenyl methylamine, 3, 4-difluorobenzylamine, pubchem1918, acmc-209omb, 3,4-difluoro-benzylamine | |
(3,4-Difluorphenyl)methanamin |
Spezifikation
3, 4-Difluorobenzylamine | |
79°C | |
Glasflasche | |
1.21 | |
1g | |
72235-53-1 | |
100.0 | |
C7H7F2N | |
MFCD00010145 | |
PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N | |
(3,4-Difluorphenyl)methanamin | |
123572 | |
Flüssig |
1.2100g/mL | |
Authentic | |
1.4920 to 1.4940 | |
Farblos bis hellgelb | |
97% | |
96.0 | |
94% min. (GC) | |
F2C6H3CH2NH2 | |
3,4-difluorobenzylamine, 3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 3,4-difluoro, 1-3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorophenyl methylamine, 3, 4-difluorobenzylamine, pubchem1918, acmc-209omb, 3,4-difluoro-benzylamine | |
C1=CC(=C(C=C1CN)F)F | |
143.14 | |
143.14 | |
95% |