Learn More
3,4-Difluorbenzophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11464374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464374 25 g 25 Gramm
11454374 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464374 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13067.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85118-07-6
Summenformel C13H8F2O
Molekulargewicht (g/mol) 218.203
MDL-Nummer MFCD00009892
InChI-Schlüssel ZJTYHSBOZAQQGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorobenzophenone, 3,4-difluorophenyl phenyl methanone, methanone, 3,4-difluorophenyl phenyl, 3,4-difluoro-phenyl-phenyl-methanone, 3,4-difluorophenyl phenyl ketone, fr bf dvr, pubchem4220, acmc-209q4q, timtec-bb sbb016583
PubChem CID 569908
IUPAC-Name (3,4-difluorphenyl)-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=C(C=C2)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorobenzophenone
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 7808356
Formelmasse 218.2
Reinheit (%) 98%