Learn More
3,4-Difluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497457
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497457 5 g 5 Gramm
11407467 25 g 25 Gramm
11417467 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15600.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 64248-62-0 | C7H3F2N | 139.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64248-62-0
Summenformel C7H3F2N
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00011666
InChI-Schlüssel BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,4-difluoro, 4-cyano-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluoro benzonitrile, 3,4-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1562, acmc-209nkz, 3,4 difluorobenzonitrile, 3,4-difluoro-benzonitrile, ksc355i7l, 4-fluoro-3-fluorobenzonitrile
PubChem CID 587203
IUPAC-Name 3,4-Difluorbenzonitril
SMILES FC1=CC=C(C=C1F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 180°C
Flammpunkt 69°C (156°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2082224
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 98%