Learn More
3,4-Difluorobenzonitril, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 4-Difluorobenzonitrile |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | F2C6H3CN |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 139.1 |
| Reinheit (%) | 97% |