Learn More
3,4-Difluoranisol, 98%
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Difluoroanisole |
| Dichte | 1.214 |
| Flammpunkt | 55°C (131°F) |
| Brechungsindex | 1.468 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 6717610 |
| Formelmasse | 144.12 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO– Nur für Forschungszwecke