Learn More
3',4'-Difluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11422518 100 g 100 Gramm
11402518 5 g 5 Gramm
11412518 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11422518 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15832.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 369-33-5 | C8H6F2O | 156.132 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 369-33-5
Summenformel C8H6F2O
Molekulargewicht (g/mol) 156.132
MDL-Nummer MFCD00009891
InChI-Schlüssel VWJSSJFLXRMYNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-difluoroacetophenone, 1-3,4-difluorophenyl ethanone, 3,4-difluoroacetophenone, 1-3,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-difluorophenyl, 1-3,4-difluoro-phenyl-ethanone, 3,4,-difluoroacetophenone, 1-acetyl-3,4-difluorobenzene, pubchem3089, acmc-209ipo
PubChem CID 123052
IUPAC-Name 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 3',4'-Difluoroacetophenone
Schmelzpunkt 19°C to 20°C
Dichte 1.246
Siedepunkt 94°C to 95°C (13 mmHg)
Flammpunkt 75°C (167°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.4916
Menge 100 g
Beilstein 2206856
Formelmasse 156.13
Reinheit (%) 98%