Learn More
3',4'-Difluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3',4'-Difluoroacetophenone |
| Schmelzpunkt | 19°C to 20°C |
| Dichte | 1.246 |
| Siedepunkt | 94°C to 95°C (13 mmHg) |
| Flammpunkt | 75°C (167°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.4916 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2206856 |
| Formelmasse | 156.13 |
| Mehr anzeigen |