Learn More
3,4-Diethoxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10246500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10246500 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10246500 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 206170250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Diethoxybenzoic acid
Namenshinweis 99%
CAS 5409-31-4
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 167°C to 170°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H14O4
Strukturformel (C2H5O)2C6H3CO2H
MDL-Nummer MFCD00002504
Menge 25 g
Beilstein 10, 395
Synonym benzoic acid, 3,4-diethoxy, benzoicacid34diethoxy, 3,4-diethoxy-benzoic acid, acmc-1apyn, ksc271i5p, 3,4-bis ethyloxy benzoic acid, 3,4-diethoxybenzoic acid
InChI-Schlüssel VVKCVAPLTRZJHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OCC
IUPAC-Name 3,4-Diethoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
PubChem CID 79417
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Formloses Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Diethoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke