Learn More
3,4-Dichlortoluol, TRC
Artikelnummer. 30385717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385717 5 g
30372806 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30385717 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4367555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-75-0
Summenformel C7 H6 Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 161.03
Synonym Toluene, 3,4-dichloro- (8CI), 1,2-Dichloro-4-methylbenzene, 3,4-Dichlorotoluene, NSC 8765
IUPAC-Name 1,2-Dichloro-4-Methylbenzol
SMILES Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorotoluene
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Formelmasse 159.9847