Learn More
3,4-Dichlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429662 250 g 250 Gramm
11419662 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429662 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10763.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-75-0 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-75-0
Summenformel C7H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 161.025
MDL-Nummer MFCD00000556
InChI-Schlüssel WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-methyl, toluene, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-toluene, ksc486q9r, chembl47525, benzene,2-dichloro-4-methyl, 1,2-dichloro-4-methyl-benzene, #
PubChem CID 7256
IUPAC-Name 1,2-Dichloro-4-Methylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorotoluene
Schmelzpunkt ∼-15°C
Dichte 1.251
Siedepunkt 200°C to 202°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.547
Menge 250 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1931687
Formelmasse 161.03
Reinheit (%) 98%