Learn More
3,4-Dichlorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348575 5 g 5 Gramm
11338575 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348575 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12031.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5858-17-3 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5858-17-3
Summenformel C6H4Cl2S
Molekulargewicht (g/mol) 179.058
MDL-Nummer MFCD00004840
InChI-Schlüssel HNJZDPKMMZXSKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorothiophenol, 3,4-dichloro thiophenol, benzenethiol, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6803, 3,4dichloro-thiophenol, acmc-1aset, 3,4-dichloro-thiophenol, 3 ,4-dichlorobenzenethiol, 3,4-dichlorophenylmercaptan
PubChem CID 79964
IUPAC-Name 3,4-dichlorbenzolthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1S)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorothiophenol
Dichte 1.407
Siedepunkt 119°C to 120°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.623
Menge 5 g
Beilstein 2042869
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 179.07
Reinheit (%) 97%