Learn More
3,4'-Dichlorpropiophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460903
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460903 10 g 10 Gramm
11470903 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460903 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13311.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3946-29-0 | C9H8Cl2O | 203.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3946-29-0
Summenformel C9H8Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 203.06
MDL-Nummer MFCD00000992
InChI-Schlüssel AYFJBHFMQODYBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4'-dichloropropiophenone, 3-chloro-1-4-chlorophenyl propan-1-one, 1-propanone, 3-chloro-1-4-chlorophenyl, 2-chloroethyl-4-chlorophenylketone, pubchem13270, acmc-209j5n, beta,4-dichloropropiophenone, 4',beta-dichloropropiophenone, 3-chloro-4'-chloropropiophenone, attercop-chm at130375
PubChem CID 77550
IUPAC-Name 3-Chlor-1-(4-chlorphenyl)propan-1-on
SMILES ClCCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4'-Dichloropropiophenone
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 135°C to 137°C (0.6 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
Beilstein 1866915
Formelmasse 203.07
Reinheit (%) 97%