Learn More
3,4-Dichlorphenylmagnesiumbromid, 0.50M in 2-MeTHF, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451406
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451406 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15451406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54621.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorophenylmagnesium bromide
CAS 79175-35-2
Menge 100 mL
Summenformel C6H3BrCl2Mg
MDL-Nummer MFCD01319891
UN-Nummer UN2924
Synonym 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide, bromo 3,4-dichlorophenyl magnesium, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 3,4-dichlorphenylmagnesiumbromid, irrosodeqhizev-uhfffaoysa-m, 3,4-dichlorophenyl magnesium bromide, 3,4-dichlorophenyl-magnesium bromide, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
InChI-Schlüssel IRROSODEQHIZEV-UHFFFAOYSA-M
SMILES ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1Cl
IUPAC-Name magnesium;1,2-dichlorbenzol-5-id;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 250.20
PubChem CID 11043147
Formelmasse 250.2
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M in 2-MeTHF