Läs mer
3,4-Dichlorophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10592261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Förpackningsstorlek:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Verpackung Förpackningsstorlek
10592261 25 g Glasflasche 25 Gramm
10241093 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10592261 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 279100250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5807-30-7
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.034
MDL-Nummer MFCD00004333
InChI-Schlüssel ZOUPGSMSNQLUNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenylacetic acid, 2-3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorobenzene acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro, pubchem20195, acmc-209m2g, 3,4dichlorophenylacetic acid, 3,4-dichlorophenylaceticacid
PubChem CID 79874
IUPAC-Name 2-(3,4-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)Cl)Cl
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dichlorophenylacetic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3CH2CO2H
Menge 25 g
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.