Learn More
3,4-Dichlorphenylisothiocyanat, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499506
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11499506
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19236.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6590-94-9 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6590-94-9
Summenformel C7H3Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 204.07
MDL-Nummer MFCD00037828
InChI-Schlüssel OSBIEFWIIINTNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl isothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato, 3,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-9ci, isothiocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-benzene, acmc-20anfc, 4-12-00-01271 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
PubChem CID 23065
IUPAC-Name 1,2-dichloro-4-isothiocyanatobenzene
SMILES ClC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Dichte 1.422
Siedepunkt 145°C to 148°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.68
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 511101
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 97%