Learn More
3,4-Dichlorphenol, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16389177 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16389177 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16389177 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S1416
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
3,4-Dichlorphenol95-77-21000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorophenol
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 95-77-2, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Verfahren For US EPA Methods 8041
Summenformel C6H4Cl2O
MDL-Nummer MFCD00002258
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
IUPAC-Name 3,4-Dichlorphenol
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molekulargewicht (g/mol) 163.00
PubChem CID 7258
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:34323
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch