Learn More
3,4-Dichlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484953
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484953 100 g 100 Gramm
11474953 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484953 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12256.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 95-77-2 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
It is also a photo-degradation product of the common antibacterial and antifungal agent triclosan along with the dioxin 2,8-dichlorodibenzo-p-dioxin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist auch ein Foto-Abbauprodukt des gemeinsamen antibakteriellen und antimykotischen Wirkstoffs Triclosan zusammen mit dem Dioxin-2,8-Dichlordibenzo-p-dioxin.
Löslichkeit
Schwer lösliches Ionenwasser 9.2 g/l bei 20 ºC. Löslich in wässrigen Alkali, oxygenierten und chlorierten Lösungsmitteln. Löslich in Ethanol, Benzol, Chloroform und Ethylether.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säuredämpfen, Säurehloriden, Säureanhydriden und Ätzstoffen fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. In einem Bereich ohne Abfluss oder Kanalzugang lagern. Getrennt von starken Oxidationsmitteln und Lebensmitteln und Futtermitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-77-2
Summenformel C6H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 163.00
MDL-Nummer MFCD00002258
InChI-Schlüssel WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7258
ChEBI CHEBI:34323
IUPAC-Name 3,4-Dichlorphenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorophenol
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Siedepunkt 252°C to 255°C
Geruch Phenol-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN2020
Beilstein 1907693
Synonym 4,5-dichlorophenol, phenol, 3,4-dichloro, 3,3-dichloro-hydroxybenzene, unii-070ftm6dvf, ccris 5904, 070ftm6dvf, 3,4-dcp, 3,4-dichlorphenol, 3,4dichlorophenol, 3,4 dichlorophenol
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble ion water 9.2g/L at 20degC. Soluble in aqueous alkali,oxygenated and chlorinated solvents. Soluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl ether.
Formelmasse 163
Reinheit (%) 99%