Learn More
3,4-Dichloronitrobenzol 95 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 113530050
Additional Details : CAS : 99-54-7 Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
99-54-7 | |
192 | |
NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N | |
7443 | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl |
C6H3Cl2NO2 | |
MFCD00007207 | |
3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech | |
1,2-Dichloro-4-Nitrobenzol |
Spezifikation
3, 4-Dichloronitrobenzene | |
Authentic | |
255°C to 256°C | |
39°C to 45°C | |
95% | |
94.0 | |
94% min. (GC) | |
Cl2C6H3NO2 | |
05, 246 | |
Solubility in water: 151mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl | |
192 | |
192 | |
95% |
123°C | |
Glasflasche | |
Gelb bis Braun | |
5g | |
99-54-7 | |
100.0 | |
C6H3Cl2NO2 | |
MFCD00007207 | |
3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech | |
NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-Dichloro-4-Nitrobenzol | |
7443 | |
Kristalline Masse |
Sicherheit und Handhabung
- 3,4-Dichloronitrobenzene
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.