Learn More
3,4-Dichlorzimtsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11934991 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11934991 25 g 25 Gramm
11924991 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11934991 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163120250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 1202-39-7
Summenformel C9H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 217.05
InChI-Schlüssel RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3,4-dichlorocinnamic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 3',4'-dichlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl, cinnamic acid, 3,4-dichloro, 3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid
PubChem CID 688027
IUPAC-Name (E)-3-(3,4-Dichlorphenyl)prop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dichlorocinnamic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 220.0°C to 223.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Strukturformel Cl2C6H3CH=CHCO2H
Menge 25 g
Formelmasse 217.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorocinnamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke