Learn More
3,4-Dichlorbenzylmercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Reatant in the synthesis of substituted pyridazines. 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan helps to improve the semiconductor morphologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reaktant in der Synthese von substituierten Pyridazinen. 3,4-Dichlorbenzylmercaptan hilft bei der Verbesserung der Halbleitermorphologien.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan |
| Dichte | 1.362 |
| Siedepunkt | 152°C to 153°C (12 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.607 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Beilstein | 3237473 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix in water. |
| Mehr anzeigen |