Learn More
3,4-Dichlorbenzylmercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362066
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362066 1 g 1 Gramm
11372066 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03226.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 36480-40-7 | C7H6Cl2S | 193.085 g/mol
Reatant in the synthesis of substituted pyridazines. 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan helps to improve the semiconductor morphologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant in der Synthese von substituierten Pyridazinen. 3,4-Dichlorbenzylmercaptan hilft bei der Verbesserung der Halbleitermorphologien.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36480-40-7
Summenformel C7H6Cl2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.085
MDL-Nummer MFCD00039651
InChI-Schlüssel CEGBRSQPRQXALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl mercaptan, 3,4-dichlorobenzenemethanethiol, 3,4-dichlorophenyl methanethiol, 3,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 3,4-dichloro, acmc-1aex5, d0z0bb, 3,4-dichlorobenzylmercaptan, 3,4-dichloro-alpha-toluenethiol, 3,4-dichloro-phenyl-methanethiol
PubChem CID 118986
IUPAC-Name (3,4-Dichlorphenyl)methanthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CS)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Dichte 1.362
Siedepunkt 152°C to 153°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.607
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 3237473
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix in water.
Formelmasse 193.1
Reinheit (%) 97%