Learn More
3,4-Dichlorbenzylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757589
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
102-47-6
C7H5Cl3
195.47
MFCD00000906
YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorobenzyl chloride, 1,2-dichloro-4-chloromethyl benzene, alpha,3,4-trichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-chloromethyl, unii-451pb8smie, 1,2-dichloro-4-chloromethyl-benzene, 3,4-dichlorobenzylchloride, 451pb8smie, 3,4-dichlorophenylmethyl chloride, toluene, .alpha.,3,4-trichloro
7609
1,2-Dichlor-4-(Chlormethyl)Benzol
C1=CC(=C(C=C1CCl)Cl)Cl
102-47-6
C7H5Cl3
195.47
MFCD00000906
YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorobenzyl chloride, 1,2-dichloro-4-chloromethyl benzene, alpha,3,4-trichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-chloromethyl, unii-451pb8smie, 1,2-dichloro-4-chloromethyl-benzene, 3,4-dichlorobenzylchloride, 451pb8smie, 3,4-dichlorophenylmethyl chloride, toluene, .alpha.,3,4-trichloro
7609
1,2-Dichlor-4-(Chlormethyl)Benzol
C1=CC(=C(C=C1CCl)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dichlorobenzyl chloride
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -3°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4100g/mL
Siedepunkt 122°C to 124°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 155°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3CH2Cl
Brechungsindex 1.5775
Menge 25 g
Beilstein 05, 300
Relative Dichte 1.41
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 195.47
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorobenzyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.