Learn More
3,4-Dichlorobenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30376945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376945 10 g
30388211 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376945 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43173010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3024-72-4
Summenformel C7H3Cl3O
Molekulargewicht (g/mol) 209.46
Synonym 3,4-Dichloro-benzoyl Chloride
IUPAC-Name 3,4-Dichlorbenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzoyl Chloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H
Formelmasse 207.9249