Learn More
3,4-Dichlorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489453
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489453 5 g 5 Gramm
11499453 25 g 25 Gramm
11409463 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489453 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12338.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6574-99-8
Summenformel C7H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 172.008
MDL-Nummer MFCD00016379
InChI-Schlüssel KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81051
IUPAC-Name 3,4-Dichlorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 69°C to 74°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2326352
Synonym benzonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro benzonitrile, 3.4-dichlorobenzonitrile, 3, 4-dichlorobenzonitrile, 3,4-dichlorobenzenecarbonitrile, 3,4-dichloro-benzonitrile, pubchem3688, acmc-1b9ly, 3,4-dichlorobenzonitrile, buttpark 87\02-72
Formelmasse 172.01
Reinheit (%) 97%