Learn More
3,4-Dichlorbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022899
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11402588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15873.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 51-44-5 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-44-5
Summenformel C7H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.01
MDL-Nummer MFCD00002492
InChI-Schlüssel VPHHJAOJUJHJKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-dichloro, unii-ys4zr9bxwx, 3,4-dichloro-benzoic acid, ys4zr9bxwx, benzoic acid,4-dichloro, wln: qvr cg dg, pubchem3686, acmc-209kts, dsstox_cid_4980, dsstox_rid_77609
PubChem CID 5817
ChEBI CHEBI:49401
IUPAC-Name 3,4-Dichlorbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 205°C to 208°C
Menge 25 g
Beilstein 2044777
Formelmasse 191.01
Reinheit (%) 99%