Learn More
3,4-Dichlorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10638211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10638211 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10638211 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 294560250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dichlorobenzaldehyde
Namenshinweis 98%
CAS 6287-38-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 40.0°C to 44.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 247.0°C to 248.0°C
Flammpunkt 135°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H4Cl2O
Strukturformel Cl2C6H3CHO
MDL-Nummer MFCD00003351
Menge 25 g
Beilstein 07, 238
Synonym benzaldehyde, 3,4-dichloro, unii-i6z632wsj5, ccris 6015, pubchem8230, 3,4-dichlorobenzaldehye, 3,4-dichlorobenzaldhyde, 3,4 dichlorobenzaldehyde, 3,4-dichlorobenzaidehyde, 4,3-dichlorobenzaldehyde, dsstox_cid_4971
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone,slightly soluble in methanol and amyl ether
InChI-Schlüssel ZWUSBSHBFFPRNE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)Cl)Cl
IUPAC-Name 3,4-Dichlorbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 175.01
PubChem CID 22710
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorobenzaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.