Learn More
3,4-Dichloranilin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30319577 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319577 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA12323400AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichloroaniline
CAS 95-76-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,4-Dichloroaniline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H5 Cl2 N
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Aniline, 3,4-dichloro- (7CI,8CI), 3,4-Dichlorobenzenamine, 3,4-DCA, 3,4-Dichloraniline, 3,4-Dichloroaniline, 3,4-Dichlorophenylamine, 4,5-Dichloroaniline, 4-Amino-1,2-dichlorobenzene, DCA, DCA (amine), LY 004892, NSC 247, m,p-Dichloroaniline
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-Name 3,4-Dichloroanilin
Solvent or Matrix Acetonitril
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 162.02
Menge 1 mL
Formelmasse 160,9799 g/mol