Learn More
3,4-Dibenzyloxybenzaldehyd, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 112640250
Additional Details : Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
5447-02-9 | |
318.36 | |
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N | |
79526 |
C21H18O3 | |
MFCD00004776 | |
3,4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-bis benzyloxy benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy benzaldehyde, 3,4-bis phenylmethoxy benzaldehyde, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa-n, 3.4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy-benzaldehyde, 3,4-dibenzyl-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa |
Spezifikation
3, 4-Dibenzyloxybenzaldehyde | |
Glasflasche | |
88°C to 92°C | |
5447-02-9 | |
100.0 | |
C21H18O3 | |
MFCD00004776 | |
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N | |
79526 | |
Pulver |
Authentic | |
Weiß bis gelb | |
25g | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
(C6H5CH2O)2C6H3CHO | |
3,4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-bis benzyloxy benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy benzaldehyde, 3,4-bis phenylmethoxy benzaldehyde, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa-n, 3.4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy-benzaldehyde, 3,4-dibenzyl-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa | |
318.36 | |
318.36 | |
99% |