Learn More
3,4-Diaminotoluol, TRC
Artikelnummer. 30368711
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368711 10 g 10 Gramm
30358790 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30368711 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41681010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-72-0
Summenformel C7 H10 N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
Synonym Toluene-3,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-methylbenzene, 2-Amino-4-methylaniline, 2-Amino-4-methylphenylamine, 2-Amino-5-methylaniline, 3,4-Diamino-1-methylbenzene, 3,4-Diaminotoluene, 3,4-Tolylenediamine, 4-Methyl-1,2-diaminobenzene, 4-Methyl-1,2-phenylenediamine, 4-Methyl-2-aminoaniline, 4-Methyl-o-phenylenediamine, 5-Methylbenzene-1,2-diamine, NSC 1495
IUPAC-Name 4-Methylbenzol-1,2-Diamin
SMILES Cc1ccc(N)c(N)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Diaminotoluene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
Formelmasse 122.0844