Learn More
3,4-Diaminotoluol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Diaminotoluene |
| CAS | 496-72-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3,4-Diaminotoluene |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C7 H10 N2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)c(N)c1 |
| IUPAC-Name | 4-Methylbenzol-1,2-Diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 122.17 |
| Mehr anzeigen |