Learn More
3,4-Diaminotoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10696354 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10696354 500 g Glasflasche 500 Gramm
10316370 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10696354 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 112435000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 496-72-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 496-72-0
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00007728
InChI-Schlüssel DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminotoluene, 3,4-toluenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-methyl, 4-methyl-o-phenylenediamine, toluene-3,4-diamine, 4-methyl-1,2-phenylenediamine, 4-methyl-1,2-benzenediamine, 3,4-tolylenediamine, 3,4-toluylenediamine, 1,2-diamino-4-methylbenzene
PubChem CID 10332
IUPAC-Name 4-Methylbenzol-1,2-Diamin
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 3, 4-Diaminotoluene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 83.0°C to 90.0°C
Farbe Braun bis Braun-Grau
Siedepunkt 265.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NH2)2
Menge 500 g
Beilstein 13, 148
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 16g/L (20°C).
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalline Brocken oder Flocken
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Diaminotoluene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.