Learn More
3,4-Diaminopyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419713 5 g 5 Gramm
11409713 1 g 1 Gramm
11429713 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419713 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12465.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54-96-6 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
It is a potassium channel blocker in nerve terminals. It inhibits potassium channel efflux, increasing the duration of the action potential, which results in an increase in the duration of calcium channel opening and enhanced acetylcholine (ACh) release. Increased ACh availability at the motor end plate allows muscles to contract.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um einen Kaliumkanalblocker in Nervenendigungen. Es hemmt Kaliumkanalefflux, wodurch die Dauer des Wirkungspotentials erhöht wird, was zu einer Erhöhung der Dauer der Kalziumkanalöffnung und einer verbesserten Acetylcholin(ACh)-Freisetzung führt. Eine erhöhte ACh-Verfügbarkeit an der motorischen Endplatte ermöglicht eine Kontraktion der Muskeln.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (24 mg/ml bei 20 °C), Alkohol. Schwer löslich in Äther.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-96-6
Summenformel C5H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 109.132
MDL-Nummer MFCD00006401
InChI-Schlüssel OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino
PubChem CID 5918
IUPAC-Name Pyridin-3,4-Diamin
SMILES C1=CN=CC(=C1N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Diaminopyridine
Schmelzpunkt 217°C to 220°C
Flammpunkt 240°C (464°F)
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 110232
Merck Index 14,2986
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (24mg/ml at 20°C),alcohol. Slightly soluble in ether.
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) ≥98%