missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Diaminobenzonitril, TRC

Artikelnummer. 30350745
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30350745 1 g 1 Gramm
30361330 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30350745 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4162201G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,4-Diaminobenzonitrile
CAS 17626-40-3
Summenformel C7 H7 N3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7N3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,9-10H2
SMILES Nc1ccc(cc1N)C#N
IUPAC-Name 3,4-Diaminobenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
Formelmasse 133.064
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.