Learn More
3,4-Diaminobenzonitril, 97%
Artikelnummer. 15452849
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15452849 25 g 25 Gramm
15432849 1 g 1 Gramm
15442849 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452849 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66954.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17626-40-3 | C₇H₇N₃ | 133,15 g/mol
3,4-Diaminobenzonitril wird üblicherweise als synthetisches Zwischenprodukt verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
3,4-Diaminobenzonitril wird in der Regel wie synthetisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Methanol und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17626-40-3
Summenformel C7H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00723901
InChI-Schlüssel VWLLPPSBBHDXHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diamino-benzonitrile, benzonitrile, 3,4-diamino, 4-cyanobenzene-1,2-diamine, 3,4-diaminobenzenecarbonitrile, zlchem 619, pubchem2547, 3, 4-diaminobenzonitrile, 3,4 diamino benzonitrile, 3,4-diamino benzonitrile, acmc-209eb5
PubChem CID 737285
IUPAC-Name 3,4-Diaminobenzonitril
SMILES NC1=C(N)C=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Diaminobenzonitrile
Schmelzpunkt 140°C to 148°C
Farbe Braun
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,methanol and ethyl acetate.
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
RUO– Nur für Forschungszwecke