Learn More
3,4-Diaminobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10518290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10518290 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10686102 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10530404 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10518290 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112101000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 619-05-6 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-05-6
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00007726
InChI-Schlüssel HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
PubChem CID 69263
IUPAC-Name 3,4-diaminobenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Diaminobenzoic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 215.0°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (H2N)2C6H3CO2H
Menge 100 g
Beilstein 14, 450
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.2g/L (20°C).
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver