Learn More
3,4-Diaminoanisoldihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10653215 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10653215 1 g 1 Gramm
10284534 5 g 5 Gramm
10614755 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10653215 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 396990010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59548-39-9 | C7H10N2O·2ClH | 211.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59548-39-9
Summenformel C7H10N2O·2ClH
Molekulargewicht (g/mol) 211.09
InChI-Schlüssel SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, 4-methoxy-, dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole 2hcl, 4-methoxy-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-benzenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-l,2-phenylene diamine dihydrochloride
PubChem CID 3085161
IUPAC-Name 4-methoxybenzol-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Diaminoanisole dihydrochloride
Schmelzpunkt 206.0°C to 209.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H3(NH2)2·2HCl
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 211.09
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.