Learn More
Alfa Aesar™ 3,4-Di-O-Acetyl-D-Glucal, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H60585.MD
Additional Details : CAS : 82295-98-5 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15447068
  • 70.63 CHF / 250 Milligramm
Verfügbar ab
09-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
82295-98-5
230.216
LBVCUTFITQDWSU-BBBLOLIVSA-N
11064237
CC(=O)OC1C=COC(C1OC(=O)C)CO
C10H14O6
MFCD22989007
3,4-di-o-acetyl-d-glucal, 3-o,4-o-diacetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-1-hexenitol, 2r,3s,4r-4-acetyloxy-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl acetate
[(2R,3S,4R)-3-Acetyloxy-2-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-4-yl]acetat
Spezifikation
3,4-Di-O-acetyl-D-glucal
82295-98-5
MFCD22989007
LBVCUTFITQDWSU-BBBLOLIVSA-N
[(2R,3S,4R)-3-Acetyloxy-2-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-4-yl]acetat
11064237
97%
250mg
C10H14O6
3,4-di-o-acetyl-d-glucal, 3-o,4-o-diacetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-1-hexenitol, 2r,3s,4r-4-acetyloxy-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl acetate
CC(=O)OC1C=COC(C1OC(=O)C)CO
230.216
230.21
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation